Imprimer
Guaiacol carbonate ≥98.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Carbonic Acid Bis(2-methoxyphenyl) Ester, Bis(2-methoxyphenyl) Carbonate
C0039-25G C0039-500G
TCIAC0039-25GEA 61.6 EUR
TCIAC0039-25G TCIAC0039-500G
Guaiacol carbonate ≥98.0% (par HPLC)
Guaiacol carbonate
Formule: C₁₅H₁₄O₅
MW: 274.27 g/mol
Numéro MDL: MFCD00025723
Numéro CAS: 553-17-3
EINECS: 209-034-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Melting point 87.0 to 90.0 deg-C