Imprimer
Nε-carbobenzoxy-L-lysine ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
C0034-25G C0034-5G
TCIAC0034-25GEA 88 EUR
TCIAC0034-25G TCIAC0034-5G
Nε-carbobenzoxy-L-lysine ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Nepsilon-carbobenzoxy-L-lysine
Formule: C₁₄H₂₀N₂O₄
Numéro MDL: MFCD00002638
Numéro CAS: 1155-64-2
EINECS: 214-585-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D +15.0 to +17.0 deg (C=1.6, 2mol/L HCl)
Solubility in hot HCl almost transparency