Imprimer

Cantharidin ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Danger

C0019-25MG C0019-100MG
TCIAC0019-25MGEA 44 EUR
TCIAC0019-25MG TCIAC0019-100MG
Cantharidin ≥98.0% (par GC)
Cantharidin
Formule: C₁₀H₁₂O₄
Numéro MDL: MFCD00134968
Numéro CAS: 56-25-7
EINECS: 200-263-3
ONU: 2811
ADR: 6.1,I
Merck Index: 14,01752

Commander maintenant

Résultats des tests de spécification

Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 215.0 to 219.0 deg-C


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR