Imprimer
1-Bromo-9,9'-spirobi[9H-fluorene] ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
B6138-1G B6138-5G
TCIAB6138-1GEA 68.2 EUR
TCIAB6138-1G TCIAB6138-5G
1-Bromo-9,9'-spirobi[9H-fluorene] ≥98.0% (par GC)
1-Bromo-9,9'-spirobi[9H-fluorene]
Formule: C₂₅H₁₅Br
Numéro MDL: MFCD31556229
Numéro CAS: 1450933-18-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 212.0 to 216.0 deg-C