Imprimer
1-(Boc-amino)cyclobutanecarboxylic acid ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: N-BOC-1-Aminocyclobutanecarboxylic acid, Boc-cyclovaline, N-tert-Butoxycarbonyl-1-aminocyclobutanecarboxylic acid, 1-((tert-Butoxycarbonyl)amino)cyclobutanecarboxylic acid, N-Boc-1-aminocyclobutanecarboxylic acid
B6086-1G B6086-5G
TCIAB6086-1GEA 31.9 EUR
TCIAB6086-1G TCIAB6086-5G
1-(Boc-amino)cyclobutanecarboxylic acid ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
1-(Boc-amino)cyclobutanecarboxylic acid
Formule: C₁₀H₁₇NO₄
MW: 215.249 g/mol
Numéro MDL: MFCD02682623
Numéro CAS: 120728-10-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 131.0 to 135.0 deg-C