Imprimer
4-Bromo-7-azaindole ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 4-Bromo-7-azaindole, 4-Bromo-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine
B6078-1G B6078-5G
TCIAB6078-1GEA 64.9 EUR
TCIAB6078-1G TCIAB6078-5G
4-Bromo-7-azaindole ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
4-Bromo-7-azaindole
Formule: C₇H₅BrN₂
MW: 197.04 g/mol
Numéro MDL: MFCD08272233
Numéro CAS: 348640-06-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 177.0 to 181.0 deg-C