Imprimer
3,4-Di(1H-indol-3-yl)-1H-pyrrole-2,5-dione ≥97.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 3,4-Di(1H-indol-3-yl)-1H-pyrrole-2,5-dione, 3,4-Bis(3-indolyl)maleimide, Bisindolylmaleimide IV, Arcyriarubin A
B6068-50MG B6068-250MG
TCIAB6068-50MGEA 61.6 EUR
TCIAB6068-50MG TCIAB6068-250MG
3,4-Di(1H-indol-3-yl)-1H-pyrrole-2,5-dione ≥97.0% (par HPLC)
3,4-Di(1H-indol-3-yl)-1H-pyrrole-2,5-dione
Formule: C20H13N3O2
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00236432
Numéro CAS: 119139-23-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ef68c998c0e69159e170a6a17dd44e98b4f512ac&vid=e5b0c5eb8d29d3022f6664cd1fe6862bab9c6d01&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Red to Dark red to Brown powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Melting point 252.0 to 256.0 deg-C