Imprimer
Acétate de lithium dihydraté 98%, très pur
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
199840010 199842500
ACRO199840010EA 201 EUR
ACRO199840010 ACRO199842500
Acétate de lithium dihydraté 98%, très pur
Acétate de lithium dihydraté
Formule: H₃CCOOLi·2H₂O
Point de fusion: 56…58 °C
Densité: 1,26 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00066949
Numéro CAS: 6108-17-4
EINECS: 208-914-3
Merck Index: 13,05543
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Adhering crystalline powder and/or chunks
pH 7.5 to 9.5 (5 % solution)
Titration with HClO4 ≥97.5 %
Chloride (Cl) ≤30 ppm
Sulfate (SO4) ≤100 ppm
Iron (Fe) ≤20 ppm
Sodium (Na) ≤50 ppm
Insoluble matter ≤0.01 % (in water)