Imprimer
1,4-Bis(dimethylvinylsilyl)benzene ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
B6054-25G B6054-5G
TCIAB6054-25GEA 262 EUR
TCIAB6054-25G TCIAB6054-5G
1,4-Bis(dimethylvinylsilyl)benzene ≥95.0% (par GC)
1,4-Bis(dimethylvinylsilyl)benzene
Formule: C₁₄H₂₂Si₂
Point d'ébullition: 95°C
Numéro MDL: MFCD07778038
Numéro CAS: 4519-17-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %