Imprimer
Trihexyl O-Butyrylcitrate ≥92.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
B6040-25G B6040-500G
TCIAB6040-25GEA 17.6 EUR
TCIAB6040-25G TCIAB6040-500G
Trihexyl O-Butyrylcitrate ≥92.0% (par GC)
Trihexyl O-Butyrylcitrate
Formule: C₂₈H₅₀O₈
Point d'éclair: 234°C
Numéro MDL: MFCD00192535
Numéro CAS: 82469-79-2
EINECS: 413-890-4
ONU: 3082
ADR: 9,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 92.0 %