Imprimer
3-Bromophenanthrene-9,10-dione ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
B6037-1G B6037-5G
TCIAB6037-1GEA 46.2 EUR
TCIAB6037-1G TCIAB6037-5G
3-Bromophenanthrene-9,10-dione ≥95.0% (par GC)
3-Bromophenanthrene-9,10-dione
Formule: C₁₄H₇BrO₂
Numéro MDL: MFCD18072876
Numéro CAS: 13292-05-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %