Imprimer
N-(4-Biphenylyl)-2-naphthylamine ≥98.0% (par HPLC, azote total)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: N-([1,1'-Biphenyl]-4-yl)naphthalen-2-amine
B6030-1G B6030-5G
TCIAB6030-1GEA 104 EUR
TCIAB6030-1G TCIAB6030-5G
N-(4-Biphenylyl)-2-naphthylamine ≥98.0% (par HPLC, azote total)
N-(4-Biphenylyl)-2-naphthylamine
Formule: C₂₂H₁₇N
MW: 295.39 g/mol
Numéro MDL: MFCD08097463
Numéro CAS: 6336-92-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 144.0 to 148.0 deg-C