Imprimer
(4-Bromophenylethynyl)trimethylsilane
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: ((4-Bromophenyl)ethynyl)trimethylsilane
B6028-1G B6028-5G
TCIAB6028-1GEA 28.6 EUR
TCIAB6028-1G TCIAB6028-5G
(4-Bromophenylethynyl)trimethylsilane
(4-Bromophenylethynyl)trimethylsilane
Formule: C₁₁H₁₃BrSi
Point de fusion: 62°C
Numéro MDL: MFCD01863556
Numéro CAS: 16116-78-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 60.0 to 64.0 deg-C