Imprimer
2-(3-Bromophenyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 3-Bromophenylboronic acid Pinacol ester, 1-Bromo-3-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzene
B6024-1G B6024-5G
TCIAB6024-1GEA 17.6 EUR
TCIAB6024-1G TCIAB6024-5G
2-(3-Bromophenyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
2-(3-Bromophenyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
Formule: C₁₂H₁₆BBrO₂
Numéro MDL: MFCD12545926
Numéro CAS: 594823-67-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 46.0 to 50.0 deg-C