Imprimer
N-(tert-Butoxycarbonyl)-L-alanine N'-methoxy-N'-methylamide ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: (S)-TERT-BUTYL 1-(METHOXY(METHYL)AMINO)-1-OXOPROPAN-2-YLCARBAMATE, BOC-L-ALANINE N-METHOXY-N-METHYL AMIDE, (2S)-2-[(tert-butoxy)carbonylamino]-N-methoxy-N-methylpropanamide, Boc-Ala-NMe(OMe)
B6019-1G B6019-5G
TCIAB6019-1GEA 31.9 EUR
TCIAB6019-1G TCIAB6019-5G
N-(tert-Butoxycarbonyl)-L-alanine N'-methoxy-N'-methylamide ≥98.0% (par GC)
N-(tert-Butoxycarbonyl)-L-alanine N'-methoxy-N'-methylamide
Formule: C₁₀H₂₀N₂O₄
MW: 232.28 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00151859
Numéro CAS: 87694-49-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 149.0 to 153.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D -27.0 to -31.0 deg (C=1, methanol)