Imprimer
tert-Butyl-3-(2-ethoxy-2-oxoethylidene)azetidine-1-carboxylate ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: tert-Butyl 3-(2-ethoxy-2-oxoethylidene)azetidine-1-carboxylate
B6012-200MG B6012-1G
TCIAB6012-200MGEA 27.5 EUR
TCIAB6012-200MG TCIAB6012-1G
tert-Butyl-3-(2-ethoxy-2-oxoethylidene)azetidine-1-carboxylate ≥98.0% (par GC)
tert-Butyl-3-(2-ethoxy-2-oxoethylidene)azetidine-1-carboxylate
Formule: C₁₂H₁₉NO₄
Numéro MDL: MFCD16140210
Numéro CAS: 1002355-96-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %