2-(tert-Butylamino)ethyl methacrylate ≥98.0% (par GC) stabilisé
Fournisseur: TCI
|
Attention
|
Synonyms:
Methacrylic acid 2-(tert-Butylamino)ethyl ester, 2-(tert-Butylamino)ethyl Methacrylate
Stabilization:
Stabilised with 4-methoxyphenol (MEHQ)
B6009-25ML
B6009-500ML
TCIAB6009-25MLEA
17.6
EUR
TCIAB6009-25ML
TCIAB6009-500ML
2-(tert-Butylamino)ethyl methacrylate ≥98.0% (par GC) stabilisé
2-(tert-Butylamino)ethyl methacrylate
Formule:
C₁₀H₁₉NO₂ Point d'ébullition: 105°C Point d'éclair: 71°C |
Numéro MDL:
MFCD00014997 Numéro CAS: 3775-90-4 EINECS: 223-228-4 |
|
Résultats des tests de spécification
Appearance | Colorless to Light yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |