Imprimer
Buformin hydrochloride ≥95.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Attention
B6007-50MG B6007-250MG
TCIAB6007-50MGEA 42.9 EUR
TCIAB6007-50MG TCIAB6007-250MG
Buformin hydrochloride ≥95.0% (par HPLC)
Buformin hydrochloride
Formule: C₆H₁₅N₅·HCl
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00045591
Numéro CAS: 1190-53-0
EINECS: 214-723-6
Merck Index: 14,01476
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 95.0 area%
Melting point 174.0 to 178.0 deg-C
Elemental analysis (Nitrogen) 34.30 to 38.00 %