Imprimer
1,3,5-Triformylbenzene ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 1,3,5-benzenetricarbaldehyde, Trimesic formaldehyde, Benzene-1,3,5-tricarbaldehyde
B6003-200MG B6003-1G
TCIAB6003-200MGEA 38.5 EUR
TCIAB6003-200MG TCIAB6003-1G
1,3,5-Triformylbenzene ≥98.0% (par GC)
1,3,5-Triformylbenzene
Formule: C₉H₆O₃
MW: 162.14 g/mol
Numéro MDL: MFCD00182470
Numéro CAS: 3163-76-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 165.0 to 169.0 deg-C