Imprimer
3-tert-Butylphenylboronic acid ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration) (contains varying amounts of Anhydride)
Fournisseur: TCI
Attention
B6001-1G B6001-5G
TCIAB6001-1GEA 24.2 EUR
TCIAB6001-1G TCIAB6001-5G
3-tert-Butylphenylboronic acid ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration) (contains varying amounts of Anhydride)
3-tert-Butylphenylboronic acid
Formule: C₁₀H₁₅BO₂
Point de fusion: 221°C
Numéro MDL: MFCD11110647
Numéro CAS: 560132-24-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) 98.0 to 110.0 %