Imprimer
4-Bromo-4'-(4-bromophenyl)-3',5',6'-triphenyl-1,1':2',1''-terphenyl ≥98.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
B5986-1G B5986-5G
TCIAB5986-1GEA 152 EUR
TCIAB5986-1G TCIAB5986-5G
4-Bromo-4'-(4-bromophenyl)-3',5',6'-triphenyl-1,1':2',1''-terphenyl ≥98.0% (par HPLC)
4-Bromo-4'-(4-bromophenyl)-3',5',6'-triphenyl-1,1':2',1''-terphenyl
Formule: C₄₂H₂₈Br₂
MW: 692.49 g/mol
Point de fusion: 374°C
Numéro MDL: MFCD32062866
Numéro CAS: 22932-54-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%