Imprimer
2-(3-Buten-1-yl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane ≥97.0% (par GC) stabilisé
Fournisseur: TCI
Stabilization: Stabilisé avec phénothiazine
B5960-1G B5960-5G
TCIAB5960-1GEA 82.5 EUR
TCIAB5960-1G TCIAB5960-5G
2-(3-Buten-1-yl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane ≥97.0% (par GC) stabilisé
2-(3-Buten-1-yl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
Formule: C₁₀H₁₉BO₂
Numéro MDL: MFCD11858602
Numéro CAS: 331958-92-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 95.0 %