Bis[4-(tert-butyl)phenyl]iodonium tetra(nonafluoro-tert-butoxy)aluminate ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
|
Attention
|
Synonyms:
Bis[4-(tert-butyl)phenyl]iodonium tetra(perfluoro-tert-butoxy)aluminate, Bis[4-(tert-butyl)phenyl]iodonium tetrakis[[1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-(trifluoromethyl)propan-2-yl]oxy]aluminate
B5956-100MG
B5956-1G
TCIAB5956-100MGEA
104
EUR
TCIAB5956-100MG
TCIAB5956-1G
Bis[4-(tert-butyl)phenyl]iodonium tetra(nonafluoro-tert-butoxy)aluminate ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Bis[4-(tert-butyl)phenyl]iodonium tetra(nonafluoro-tert-butoxy)aluminate
Formule:
C₃₆H₂₆AlF₃₆IO₄ MW: 1360.43 g/mol |
Numéro CAS:
2350272-68-1 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to Light yellow powder to crystaline |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (Ion exchange titration) | min. 98.0 % |