Imprimer
1-Boc-3,3-difluoro-4,4-(dihydroxy)piperidine ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 1-(tert-Butoxycarbonyl)-3,3-difluoro-4,4-dihydroxypiperidine, 1-Boc-3,3-difluoro-4,4-dihydroxypiperidine, 3,3-Difluoro-4,4-dihydroxypiperidine-1-carboxylic acid tert-Butyl ester, tert-Butyl 3,3-Difluoro-4,4-dihydroxypiperidine-1-carboxylate
B5931-100MG B5931-500MG
TCIAB5931-100MGEA 53.9 EUR
TCIAB5931-100MG TCIAB5931-500MG
1-Boc-3,3-difluoro-4,4-(dihydroxy)piperidine ≥97.0% (par GC)
1-Boc-3,3-difluoro-4,4-(dihydroxy)piperidine
Formule: C₁₀H₁₇F₂NO₄
Numéro MDL: MFCD18072968
Numéro CAS: 1067914-83-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %