Imprimer
1-Benzyl-3,3-difluoro-4,4-piperidinediol ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 1-Benzyl-3,3-difluoropiperidine-4,4-diol
B5930-1G B5930-200MG
TCIAB5930-1GEA 97.9 EUR
TCIAB5930-1G TCIAB5930-200MG
1-Benzyl-3,3-difluoro-4,4-piperidinediol ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
1-Benzyl-3,3-difluoro-4,4-piperidinediol
Formule: C₁₂H₁₅F₂NO₂
Numéro MDL: MFCD20926176
Numéro CAS: 1067914-81-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 121.0 to 125.0 deg-C