Imprimer
3-Butyn-1-amine hydrochloride ≥95.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
B5925-1G B5925-200MG
TCIAB5925-1GEA 125 EUR
TCIAB5925-1G TCIAB5925-200MG
3-Butyn-1-amine hydrochloride ≥95.0% (par analyse titrimétrique)
3-Butyn-1-amine hydrochloride
Formule: C₄H₇N·HCl
Numéro MDL: MFCD06658391
Numéro CAS: 88211-50-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (Argentmetric Titration) min. 95.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 95.0 %
Melting point 220.0 to 224.0 deg-C