Imprimer
1,3-Bis[2-(7-oxabicyclo[4.1.0]heptan-3-yl)ethyl]-1,1,3,3-tetramethyldisiloxane ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
B5922-25G B5922-5G
TCIAB5922-25GEA 116 EUR
TCIAB5922-25G TCIAB5922-5G
1,3-Bis[2-(7-oxabicyclo[4.1.0]heptan-3-yl)ethyl]-1,1,3,3-tetramethyldisiloxane ≥95.0% (par GC)
1,3-Bis[2-(7-oxabicyclo[4.1.0]heptan-3-yl)ethyl]-1,1,3,3-tetramethyldisiloxane
Formule: C₂₀H₃₈O₃Si₂
Point d'ébullition: 195°C
Point d'éclair: 200°C
Numéro MDL: MFCD03262840
Numéro CAS: 18724-32-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %