Imprimer
2-Bromo-5-méthoxypyridine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
B5910-1G B5910-5G
TCIAB5910-1GEA 33 EUR
TCIAB5910-1G TCIAB5910-5G
2-Bromo-5-méthoxypyridine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
2-Bromo-5-méthoxypyridine
Formule: C₆H₆BrNO
Point d'ébullition: 78°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD07781221
Numéro CAS: 105170-27-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %