tert-Butyl 1-amino-3,6,9,12-tetraoxapentadecan-15-oate ≥95.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
|
Attention
|
Synonyms:
1-Amino-3,6,9,12-tetraoxapentadecan-15-oic acid tert-Butyl Ester, NH2-PEG4-(CH2)2COOtBu, Amino-PEG4-Boc
B5900-250MG
B5900-1G
TCIAB5900-250MGEA
59.4
EUR
TCIAB5900-250MG
TCIAB5900-1G
tert-Butyl 1-amino-3,6,9,12-tetraoxapentadecan-15-oate ≥95.0% (par analyse titrimétrique)
tert-Butyl 1-amino-3,6,9,12-tetraoxapentadecan-15-oate
Formule:
C₁₅H₃₁NO₆ Température de stockage: Congélateur |
Numéro MDL:
MFCD11041116 Numéro CAS: 581065-95-4 |
|
Résultats des tests de spécification
Appearance | Colorless to Light yellow clear liquid |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 95.0 % |