Imprimer
2-[3'-Bromo[1,1'-biphenyl]-3-yl]-4,6-diphenyl-1,3,5-triazine ≥98.0% (sur base azote total)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2-(3'-Bromo-[1,1'-biphenyl]-3-yl)-4,6-diphenyl-1,3,5-triazine
B5895-1G B5895-5G
TCIAB5895-1GEA 78.1 EUR
TCIAB5895-1G TCIAB5895-5G
2-[3'-Bromo[1,1'-biphenyl]-3-yl]-4,6-diphenyl-1,3,5-triazine ≥98.0% (sur base azote total)
2-[3'-Bromo[1,1'-biphenyl]-3-yl]-4,6-diphenyl-1,3,5-triazine
Formule: C₂₇H₁₈BrN₃
Numéro MDL: MFCD30730127
Numéro CAS: 1606981-69-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 96.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 204.0 to 208.0 deg-C