2-Benzyloxy-5-pyridineboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
Fournisseur: TCI
|
Attention
|
Synonyms:
6-Benzyloxypyridine-3-boronic acid, 6-(Benzyloxy)pyridine-3-boronic Acid
B5889-1G
B5889-5G
TCIAB5889-1GEA
88
EUR
TCIAB5889-1G
TCIAB5889-5G
2-Benzyloxy-5-pyridineboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
2-Benzyloxy-5-pyridineboronic acid
Formule:
C₁₂H₁₂BNO₃ |
Numéro MDL:
MFCD06798262 Numéro CAS: 929250-35-1 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (Neutralization titration) | 98.0 to 108.0 % |