Imprimer
Benzyloxytrimethylsilane ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: (Benzyloxy)trimethylsilane
B5876-5G B5876-25G
TCIAB5876-5GEA 57.2 EUR
TCIAB5876-5G TCIAB5876-25G
Benzyloxytrimethylsilane ≥95.0% (par GC)
Benzyloxytrimethylsilane
Formule: C₁₀H₁₆OSi
Point d'ébullition: 212°C
Numéro MDL: MFCD00134529
Numéro CAS: 14642-79-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light red clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %