4-(3-Buten-1-yl)-4'-methylbiphenyl ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
B5872-1G
B5872-5G
TCIAB5872-1GEA
89.1
EUR
TCIAB5872-1G
TCIAB5872-5G
4-(3-Buten-1-yl)-4'-methylbiphenyl ≥98.0% (par GC)
4-(3-Buten-1-yl)-4'-methylbiphenyl
Formule:
C₁₇H₁₈ |
Numéro CAS:
117713-14-1 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 52.0 to 56.0 deg-C |