Imprimer
(2R,4R)-1-tert-Butyl-2-methyl-4-hydroxypyrrolidine-1,2-dicarboxylate ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Boc-D-cis-Hyp-OMe, N-(tert-Butoxycarbonyl)-cis-4-hydroxy-D-proline methyll ester, 1-tert-Butyl 2-Methyl (2R,4R)-4-Hydroxypyrrolidine-1,2-dicarboxylate, Boc-cis-D-Hyp-OMe, 1-tert-butyl 2-methyl (2R,4R)-4-hydroxypyrrolidine-1,2-dicarboxylate, (2R,4R)-4-Hydroxypyrrolidine-1,2-dicarboxylic acid 1-tert-Butyl 2-Methyl ester, (2R,4R)-1-tert-Butyl 2-methyl 4-hydroxypyrrolidine-1,2-dicarboxylate, N-Boc-cis-4-hydroxy-D-proline methyll ester, N-Boc-cis-4-hydroxy-D-proline methyl ester
B5857-1G B5857-5G
TCIAB5857-1GEA 23.1 EUR
TCIAB5857-1G TCIAB5857-5G
(2R,4R)-1-tert-Butyl-2-methyl-4-hydroxypyrrolidine-1,2-dicarboxylate ≥97.0% (par GC)
(2R,4R)-1-tert-Butyl-2-methyl-4-hydroxypyrrolidine-1,2-dicarboxylate
Formule: C₁₁H₁₉NO₅
Numéro MDL: MFCD00797548
Numéro CAS: 114676-69-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 78.0 to 82.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D +62.0 to +66.0 deg (C=1, EtOH)