2,6-Bis[(2-hydroxyethyl)amino]toluene ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Synonyms:
2,2'-((2-Methyl-1,3-phenylene)bis(azanediyl))diethanol, 2,2'-[(2-Methyl-1,3-phenylene)bis(azanediyl)]diethanol, 2,2'-[(2-Methyl-1,3-phenylene)diimino]diethanol
B5854-25G
B5854-5G
TCIAB5854-25GEA
94.6
EUR
TCIAB5854-25G
TCIAB5854-5G
2,6-Bis[(2-hydroxyethyl)amino]toluene ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
2,6-Bis[(2-hydroxyethyl)amino]toluene
Formule:
C₁₁H₁₈N₂O₂ MW: 210.28 g/mol |
Numéro MDL:
MFCD08703311 Numéro CAS: 149330-25-6 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to Gray to Red powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 116.0 to 120.0 deg-C |