Imprimer
(3-(Bromomethyl)-1-(p-toluenesulphonyl)azetidin-3-yl)methanol ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: [3-(Bromomethyl)-1-(p-toluenesulphonyl)azetidin-3-yl]methanol, [3-(Bromomethyl)-1-tosylazetidin-3-yl]methanol
B5852-200MG B5852-1G
TCIAB5852-200MGEA 71.5 EUR
TCIAB5852-200MG TCIAB5852-1G
(3-(Bromomethyl)-1-(p-toluenesulphonyl)azetidin-3-yl)methanol ≥98.0% (par GC)
(3-(Bromomethyl)-1-(p-toluenesulphonyl)azetidin-3-yl)methanol
Formule: C₁₂H₁₆BrNO₃S
MW: 334.24 g/mol
Numéro MDL: MFCD18782897
Numéro CAS: 1041026-55-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 98.0 to 102.0 deg-C