Imprimer
2-Bromospiro[9H-fluorene-9,9'-[9H]xanthene] ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
B5842-1G B5842-5G
TCIAB5842-1GEA 38.5 EUR
TCIAB5842-1G TCIAB5842-5G
2-Bromospiro[9H-fluorene-9,9'-[9H]xanthene] ≥98.0% (par GC)
2-Bromospiro[9H-fluorene-9,9'-[9H]xanthene]
Formule: C₂₅H₁₅BrO
Numéro MDL: MFCD29050113
Numéro CAS: 899422-06-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Gray to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %