Imprimer
(±)-1-tert-Butoxy-2-propanol ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 1-Methyl-2-(tert-butoxy)ethanol, (±)-Monopropylene glycol tert-butyl ether, (±)-Propylene glycol mono-tert-butyl ether, Propylene glycol 1-tert-Butyl ether, ARCOSOLV® PTB, 1-(tert-Butoxy)-2-propanol, 1-tert-Butoxy-2-propanol
B5840-1ML B5840-5ML
TCIAB5840-1MLEA 110 EUR
TCIAB5840-1ML TCIAB5840-5ML
(±)-1-tert-Butoxy-2-propanol ≥98.0% (par GC)
(±)-1-tert-Butoxy-2-propanol
Formule: C₇H₁₆O₂
Point d'ébullition: 152°C
Point de fusion: -56°C
Point d'éclair: 44°C
Numéro MDL: MFCD00077674
Numéro CAS: 57018-52-7
ONU: 1993
ADR: 3,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %