Imprimer
Bis[2-[2-(2-chloroethoxy)ethoxy]ethyl]ether ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
B5839-1G B5839-5G
TCIAB5839-1GEA 74.8 EUR
TCIAB5839-1G TCIAB5839-5G
Bis[2-[2-(2-chloroethoxy)ethoxy]ethyl]ether ≥97.0% (par GC)
Bis[2-[2-(2-chloroethoxy)ethoxy]ethyl]ether
Formule: C₁₂H₂₄Cl₂O₅
Point d'ébullition: 162°C
Point de fusion: -12°C
Numéro MDL: MFCD00068710
Numéro CAS: 52559-90-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %