Bromure de 2-chlorophénéthyle ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
|
Attention
|
Synonyms:
1-(2-Bromoethyl)-2-chlorobenzene, 2-Chlorophenethyl Bromide, 2-(2-Chlorophenyl)ethyl bromide, 2-Chlorophenethyl bromide
B5833-1G
B5833-5G
TCIAB5833-1GEA
35.2
EUR
TCIAB5833-1G
TCIAB5833-5G
Bromure de 2-chlorophénéthyle ≥98.0% (par GC)
Bromure de 2-chlorophénéthyle
Formule:
C₈H₈BrCl Point d'ébullition: 112°C |
Numéro MDL:
MFCD04117464 Numéro CAS: 16793-91-2 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Colorless to Light yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |