Imprimer
4-Bromo-2-(trifluorméthyl)benzonitrile ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
B5828-25G B5828-5G
TCIAB5828-25GEA 268 EUR
TCIAB5828-25G TCIAB5828-5G
4-Bromo-2-(trifluorméthyl)benzonitrile ≥98.0% (par GC)
4-Bromo-2-(trifluorméthyl)benzonitrile
Formule: C₈H₃BrF₃N
MW: 250.02 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD06659466
Numéro CAS: 191165-13-6
ONU: 3439
ADR: 6.1 III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %