tert-Butyl methyl(2-oxoethyl)carbamate ≥96.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
|
Attention
|
Synonyms:
tert-Butyl methyll(2-oxoethyl)carbamate, Methyl(2-oxoethyl)carbamic acid tert-butyl ester, N-Boc-(methylamino)acetaldehyde, N-tert-Butoxycarbonyl-(methylamino)acetaldehyde
B5825-1G
B5825-5G
TCIAB5825-1GEA
57.2
EUR
TCIAB5825-1G
TCIAB5825-5G
tert-Butyl methyl(2-oxoethyl)carbamate ≥96.0% (par GC)
tert-Butyl methyl(2-oxoethyl)carbamate
Formule:
C₈H₁₅NO₃ MW: 173.21 g/mol Point d'ébullition: 89°C |
Numéro MDL:
MFCD08064267 Numéro CAS: 123387-72-4 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Colorless to Light yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 96.0 % |
Acid Value | max. 5.0 |