Imprimer
5-Bromo-2-nitrophénol ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 1-Bromo-3-hydroxy-4-nitrobenzene
B5788-5G B5788-25G
TCIAB5788-5GEA 79.2 EUR
TCIAB5788-5G TCIAB5788-25G
5-Bromo-2-nitrophénol ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
5-Bromo-2-nitrophénol
Formule: C₆H₄BrNO₃
Numéro MDL: MFCD03095027
Numéro CAS: 27684-84-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light orange to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 42.0 to 46.0 deg-C