Imprimer
Bismuth (III) iodure, anhydre ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Bismuth triiodide
B5787-5G B5787-25G
TCIAB5787-5GEA 36.3 EUR
TCIAB5787-5G TCIAB5787-25G
Bismuth (III) iodure, anhydre ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Bismuth (III) iodure
Formule: BiI₃
MW: 589.69 g/mol
Point d'ébullition: 500°C
Point de fusion: 408°C
Numéro MDL: MFCD00010894
Numéro CAS: 7787-64-6
EINECS: 232-127-4
ONU: 3260
ADR: 8 III
Merck Index: 14,01269
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Gray to Brown powder to crystal
Purity (Chelometric Titration) min. 98.0 %