Imprimer
1-Bromo-3-chloro-2-iodobenzene ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
B5765-1G B5765-5G
TCIAB5765-1GEA 41.8 EUR
TCIAB5765-1G TCIAB5765-5G
1-Bromo-3-chloro-2-iodobenzene ≥97.0% (par GC)
1-Bromo-3-chloro-2-iodobenzene
Formule: C₆H₃BrClI
Numéro MDL: MFCD09907935
Numéro CAS: 450412-28-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 77.0 to 81.0 deg-C