Imprimer
3-Bromo-4'-chloro-1,1'-biphenyl ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
B5764-25G B5764-5G
TCIAB5764-25GEA 255 EUR
TCIAB5764-25G TCIAB5764-5G
3-Bromo-4'-chloro-1,1'-biphenyl ≥97.0% (par GC)
3-Bromo-4'-chloro-1,1'-biphenyl
Formule: C₁₂H₈BrCl
Numéro MDL: MFCD06201387
Numéro CAS: 164334-69-4
ONU: 3151
ADR: 9,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %