Imprimer
2-Bromoresorcinol ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2-Bromobenzene-1,3-diol
B5737-1G B5737-5G
TCIAB5737-1GEA 23.1 EUR
TCIAB5737-1G TCIAB5737-5G
2-Bromoresorcinol ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
2-Bromoresorcinol
Formule: C₆H₅BrO₂
MW: 189.008 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD07779241
Numéro CAS: 6751-75-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystaline
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Bromination Method) min. 98.0 %
Melting point 99.0 to 103.0 deg-C