Imprimer
4-Bromo-N-methoxy-N-methylbenzamide ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
B5728-1G B5728-5G
TCIAB5728-1GEA 48.4 EUR
TCIAB5728-1G TCIAB5728-5G
4-Bromo-N-methoxy-N-methylbenzamide ≥95.0% (par GC)
4-Bromo-N-methoxy-N-methylbenzamide
Formule: C₉H₁₀BrNO₂
MW: 244.09 g/mol
Numéro MDL: MFCD02684303
Numéro CAS: 192436-83-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %