Imprimer
Tétrafluoroborate de 1-benzyl-3-méthylimidazolium ≥98.0% (par HPLC, azote total)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 1-Benzyl-3-methyl-1H-imidazol-3-ium tetrafluoroborate
B5725-5G B5725-25G
TCIAB5725-5GEA 30.8 EUR
TCIAB5725-5G TCIAB5725-25G
Tétrafluoroborate de 1-benzyl-3-méthylimidazolium ≥98.0% (par HPLC, azote total)
Tétrafluoroborate de 1-benzyl-3-méthylimidazolium
Formule: C₁₁H₁₃BF₄N₂
Numéro MDL: MFCD07784449
Numéro CAS: 500996-04-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 60.0 to 64.0 deg-C