Imprimer
1-n-Butyl-3-methylimidazolium hexafluoroantimonate ≥98.0% (par HPLC, azote total)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 1-Butyl-3-methylimidazolium Hexafluoroantimonate
B5724-5G B5724-25G
TCIAB5724-5GEA 56.1 EUR
TCIAB5724-5G TCIAB5724-25G
1-n-Butyl-3-methylimidazolium hexafluoroantimonate ≥98.0% (par HPLC, azote total)
1-n-Butyl-3-methylimidazolium hexafluoroantimonate
Formule: C₈H₁₅F₆N₂Sb
Numéro MDL: MFCD07784453
Numéro CAS: 174645-81-9
ONU: 3082
ADR: 9,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %